Learn More
Contec™ PROSAT™ Sterile Vlies-Wischtücher, getränkt
BIOPHARMA
Zum Abwischen von Isolatoren, Schränken, Hauben und andere Reinraumgeräten und -werkzeugen.Contec™ PROSAT™ Sterile Wischtücher aus vorgetränktem Vlies eignen sich optimal für die Reinigung nach BD RODAC™ Plattenprobennahmen.Diese Wischtücher wurden speziell für sterile Umgebungen entwickelt.
Marke:  Contec™ PS-7030IR-BPR
650.45 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17224513
  • 1025.00 CHF / 800 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Zum Abwischen von Isolatoren, Schränken, Hauben und andere Reinraumgeräten und -werkzeugen.Contec™ PROSAT™ Sterile Wischtücher aus vorgetränktem Vlies eignen sich optimal für die Reinigung nach BD RODAC™ Plattenprobennahmen.Diese Wischtücher wurden speziell für sterile Umgebungen entwickelt.
  • Ausgelegt für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen sowie Anwendungen mit medizinischen Geräten
  • Auswahl zwischen gesponnenen Vlies-Wischtüchern aus 100 % Polyester für höhere Reinheit, kostengünstigen wasserstrahlverfestigten Polyester/Cellulose-Wischtüchern und Wischtüchern aus heißluftgezogenem Polypropylen für längere Haltbarkeit
  • Praktisch vorgesättigt mit einer 70/30-Mischung aus IPA für Halbleiter und DI-Wasser, um VOC-Emissionen und gefährliche Abfälle zu reduzieren
  • Alle Wischtücher durch Gammastrahlung auf einen Sterilisierungsvertrauensgrad von 10-6 sterilisiert und nach den Richtlinien gemäß AAMI ISO 11137 (Methode 1) validiert
  • Sterilitätszertifikat und Strahlungszertifikat im Lieferumfang enthalten
  • Empfohlen für die Verwendung in Umgebungen der ISO-Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5)
  • Wiederverschließbare Beutel, einzeln mit Chargennummer und zur Gewährleistung von Produktintegrität und -reinheit mit manipulationssicheren Etiketten versehen
Compliance
Validiert steril auf Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6 gemäß AAMI/ISO 1137 Methode 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vorgesättigte Wischtücher
23 cm
23 cm
ISO-Klasse 4
Ideal für die routinemäßige Reinigung und das Abwischen von Laborgeräten, Instrumenten und anderen Ausrüstungen und für sterile Umgebungen geeignet
70 % IPA, 30 % DI-Wasser
9 in.
9 in.
Polyester
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in.)
20 Packungen
Steril
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1107247-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/05/2025 Catalog NumberPS-7030IR-BPR
Chargennummer1091595-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/03/2025 Catalog NumberPS-7030IR-BPR
Chargennummer1078801-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum06/02/2025 Catalog NumberPS-7030IR-BPR
Chargennummer1057067-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/09/2024 Catalog NumberPS-7030IR-BPR
Chargennummer1048120-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/08/2024 Catalog NumberPS-7030IR-BPR
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ PROSAT™ Sterile Vlies-Wischtücher, getränkt > PROSAT™ sterile Wischtücher, getränkt; Material: Polyester; Abmessungen (L x B): 23 x 23 cm; Sättigungslösung: 70 % IPA/30 % DI-Wasser