Learn More
Contec™ PROSAT™ Sterile Vlies-Wischtücher, getränkt
Zum Abwischen von Isolatoren, Schränken, Hauben und andere Reinraumgeräten und -werkzeugen.Contec™ PROSAT™ Sterile Wischtücher aus vorgetränktem Vlies eignen sich optimal für die Reinigung nach BD RODAC™ Plattenprobennahmen.Diese Wischtücher wurden speziell für sterile Umgebungen entwickelt.
Marke: Contec™ PSC20005-BPR
575.58 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zum Abwischen von Isolatoren, Schränken, Hauben und andere Reinraumgeräten und -werkzeugen.Contec™ PROSAT™ Sterile Wischtücher aus vorgetränktem Vlies eignen sich optimal für die Reinigung nach BD RODAC™ Plattenprobennahmen.Diese Wischtücher wurden speziell für sterile Umgebungen entwickelt.
- Ausgelegt für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen sowie Anwendungen mit medizinischen Geräten
- Auswahl zwischen gesponnenen Vlies-Wischtüchern aus 100 % Polyester für höhere Reinheit, kostengünstigen wasserstrahlverfestigten Polyester/Cellulose-Wischtüchern und Wischtüchern aus heißluftgezogenem Polypropylen für längere Haltbarkeit
- Praktisch vorgesättigt mit einer 70/30-Mischung aus IPA für Halbleiter und DI-Wasser, um VOC-Emissionen und gefährliche Abfälle zu reduzieren
- Alle Wischtücher durch Gammastrahlung auf einen Sterilisierungsvertrauensgrad von 10-6 sterilisiert und nach den Richtlinien gemäß AAMI ISO 11137 (Methode 1) validiert
- Sterilitätszertifikat und Strahlungszertifikat im Lieferumfang enthalten
- Empfohlen für die Verwendung in Umgebungen der ISO-Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5)
- Wiederverschließbare Beutel, einzeln mit Chargennummer und zur Gewährleistung von Produktintegrität und -reinheit mit manipulationssicheren Etiketten versehen
Compliance
Validiert steril auf Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6 gemäß AAMI/ISO 1137 Methode 1.
Spezifikation
Vorgesättigte Wischtücher | |
23 cm | |
27,9 cm | |
ISO-Klasse 4 | |
Ideal für die routinemäßige Reinigung und das Abwischen von Laborgeräten, Instrumenten und anderen Ausrüstungen und für sterile Umgebungen geeignet | |
70 % IPA USP-Qualität, 30 % DI-Wasser |
9 in. | |
11 in. | |
Polyester-Zellulose | |
23 x 28 cm (9 x 11 in.) | |
50 Packungen | |
Steril |
Sicherheit und Handhabung
- CONTEC PROSAT STERILE AMP THETA 70/30 IPA & DI WATER
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1115115-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 29/05/2025 | PSC20005-BPR |
1115114-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 15/05/2025 | PSC20005-BPR |
1096193-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 10/04/2025 | PSC20005-BPR |
1092465-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 10/04/2025 | PSC20005-BPR |
1086593-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 06/02/2025 | PSC20005-BPR |