Learn More
Contec™ PROSAT™ Sterile Vlies-Wischtücher, getränkt
BIOPHARMA
Zum Abwischen von Isolatoren, Schränken, Hauben und andere Reinraumgeräten und -werkzeugen.Contec™ PROSAT™ Sterile Wischtücher aus vorgetränktem Vlies eignen sich optimal für die Reinigung nach BD RODAC™ Plattenprobennahmen.Diese Wischtücher wurden speziell für sterile Umgebungen entwickelt.
Marke:  Contec™ PSC20001-BPR
767.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17224523
  • 1205.00 CHF / 1152 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Beschreibung
Zum Abwischen von Isolatoren, Schränken, Hauben und andere Reinraumgeräten und -werkzeugen.Contec™ PROSAT™ Sterile Wischtücher aus vorgetränktem Vlies eignen sich optimal für die Reinigung nach BD RODAC™ Plattenprobennahmen.Diese Wischtücher wurden speziell für sterile Umgebungen entwickelt.
  • Ausgelegt für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen sowie Anwendungen mit medizinischen Geräten
  • Auswahl zwischen gesponnenen Vlies-Wischtüchern aus 100 % Polyester für höhere Reinheit, kostengünstigen wasserstrahlverfestigten Polyester/Cellulose-Wischtüchern und Wischtüchern aus heißluftgezogenem Polypropylen für längere Haltbarkeit
  • Praktisch vorgesättigt mit einer 70/30-Mischung aus IPA für Halbleiter und DI-Wasser, um VOC-Emissionen und gefährliche Abfälle zu reduzieren
  • Alle Wischtücher durch Gammastrahlung auf einen Sterilisierungsvertrauensgrad von 10-6 sterilisiert und nach den Richtlinien gemäß AAMI ISO 11137 (Methode 1) validiert
  • Sterilitätszertifikat und Strahlungszertifikat im Lieferumfang enthalten
  • Empfohlen für die Verwendung in Umgebungen der ISO-Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5)
  • Wiederverschließbare Beutel, einzeln mit Chargennummer und zur Gewährleistung von Produktintegrität und -reinheit mit manipulationssicheren Etiketten versehen
Compliance
Validiert steril auf Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6 gemäß AAMI/ISO 1137 Methode 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vorgesättigte Wischtücher
23 cm
27,9 cm
ISO-Klasse 4
Ideal für die routinemäßige Reinigung und das Abwischen von Laborgeräten, Instrumenten und anderen Ausrüstungen und für sterile Umgebungen geeignet
70 % IPA, 30 % DI-Wasser
9 in.
11 in.
Polyester-Zellulose
23 x 28 cm (9 x 11 in.)
24 Packungen
Steril
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1099144-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum31/01/2025 Catalog NumberPSC20001-BPR
Chargennummer1087230-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum31/01/2025 Catalog NumberPSC20001-BPR
Chargennummer1068278-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum12/09/2024 Catalog NumberPSC20001-BPR
Chargennummer1051013-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/05/2024 Catalog NumberPSC20001-BPR
Chargennummer1016522-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum18/01/2024 Catalog NumberPSC20001-BPR
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ PROSAT™ Sterile Vlies-Wischtücher, getränkt > PROSAT™ sterile Wischtücher, getränkt; Material: Zellulose, Polyester; Abmessungen (L x B): 23 x 28 cm; Sättigungslösung: 70 % IPA/30 % DI-Wasser