Learn More
Contec™ SATWipes™ Vorgesättigte Wischtücher
Optimal für verschiedene Reinräume geeignet. Die SATWipes™ vorgesättigten Wischtücher sind in verschiedenen Optionen erhältlich, um die allgemeine Reinigung in Umgebungen der ISO-Klasse 5 bis ISO-Klasse 8 zu erleichtern.
Marke: Contec™ SAT-C1-100
240.86 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
- Haltbare, getränkte Wischtücher mit einer Auswahl an Lösungsmittelsättigungen auf perforierten Rollen
- Vlies-Wischtüchern aus Polyester eignen sich ideal für kritische Anwendungen in Umgebungen der ISO-Klasse 5
- SATWIPES mit Vlies-Wischtüchern aus Polyester/Zellulose bieten Festigkeit und geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen für weniger kritische Anwendungen in Umgebungen der ISO-Klasse 6 bis 8
- Entwickelt für die allgemeine Reinigung und Oberflächenvorbereitung sowie zum Abwischen von Verfahrensinstrumenten und anderen Geräten und zur Verwendung vor dem Reinraumeingang
Bestellinformation
Verpackt als 100 6 x 9 in. (15 x 23 cm) Wischtücher auf einer perforierten Rolle. Die meisten SATWipes-Kartons enthalten 12 vorgesättigte Rollen plus einen Kanister; 19-150-0711 und -0712 mit 18 Nachfüllpackungen pro Karton ohne Kanister. Kundenspezifische Substrate und zusätzliche Wischtuchgrößen sind bei Ihrem Fisher Safety Kundendienstvertreter erhältlich. Leere Kanister für Wischtücher sind erhältlich: 19-171-955.
Spezifikation
Vorgesättigte Wischtücher | |
23 cm | |
15,2 cm | |
Nicht autoklavierbar | |
23 x 15 cm (9 x 6 in.) | |
12 Packungen | |
100 % IPA |
9 in. | |
6 in. | |
Polyester-Zellulose | |
Einmalgebrauch | |
Hervorragende Tücher für weniger kritische Anwendungen, kompatibel mit Umgebungen der ISO-Klasse 6 und zum Abwischen vor dem Eintritt in den Reinraum | |
1-lagig | |
Unsteril |
Sicherheit und Handhabung
- X1200 SATWipes cellulose/polyester wipes, 15x23cm,
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
945193-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 06/01/2023 | SAT-C1-100 |
881031-0-0-1 | Konformitätsbescheinigung | 26/05/2022 | SAT-C1-100 |
881030-0-0-1 | Konformitätsbescheinigung | 04/03/2022 | SAT-C1-100 |
878887-0-0-1 | Konformitätsbescheinigung | 26/11/2021 | SAT-C1-100 |