Learn More
Gibco™ Primary Rat Cortex Neurons
Primäre Ratte Cortex Neuronen
Marke:  Gibco™ A1084002
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10450445
  • 1224.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
GIBCO™ Primäre Ratten Cortex Neuronen werden aus Ratten-Embryonen (Tag 18) isoliert und in flüssigem Stickstoff kryokonserviert. Jedes Fläschchen enthält 1 x 10^6 Zellen⁄ml lebende Zellen (nach dem Auftauen). Mit den kryokonservierten Primäre Ratten Cortex Neuronen (E-18) bietet Invitrogen Neurowissenschaftlern eine flexible, gebrauchsfertige und hochwertige Alternative zu akut isolierten Neuronen. Diese Produkte sind nicht nur praktisch, sondern werden auch durch intensive interne Forschung entwickelt, um vergleichbare Eigenschaften wie Lebensfähigkeit und Zellfunktion, zu akut isolierten Zellen zu bieten. Sie sind auch hochreine Zellen, die eine minimale Menge an Astrozyten und anderen Gliazellen enthalten, und weisen aufgrund der großen Einzelchargen-Herstellung eine minimale Variabilität zwischen den Chargen auf. Im Gegensatz zu anderen kommerziell erhältlichen primären Rattenneuronen, die im Allgemeinen etwa 30 % oder weniger Viabilität nach dem Auftauen erbringen, bieten Invitrogenzellen konsistente Viabilität nach dem Auftauen im Bereich von 50 – 80 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
In Flüssigstickstoff lagern.
Nervenzellen
Kryokonserviert
Cortex
4 Millionen
4 x 106
Fötal
Säugetierzellkultur
Ratte
Normal
Cortex-Neuron Ratte
Sterilität, Viabilität, Mykoplasma
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2559718 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1084002
Chargennummer2434107 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1084002
Chargennummer2494788 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1084002
Chargennummer2861725 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA1084002
Chargennummer2791927 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA1084002
Name des Produkts
Gibco™ Primary Rat Cortex Neurons > 4 x 106 Zellen