Learn More
Gibco™ DMEM, hoher Glukosegehalt, GlutaMAX™ Supplement, Pyruvat
Wird als Basalmedium zur Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen verwendet. Gibco™ DMEM, hoher Glukosegehalt, GlutaMAX™ Supplement, Pyruvat wird in humanen Ex-vivo-Gewebe- und Zellkulturanwendungen verwendet.
Marke: Gibco™ 10569077
849.30 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24273" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Requires : Supplementierung
Beschreibung
- Enthält 4-mal höhere Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen als das ursprüngliche Eagle's Minimal Essential Medium
- Das GlutaMAX Supplement ist ein anwenderfreundliches Nährmedium, das die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und die Zellviabilität und das Zellwachstum verbessert.
- Ursprünglich mit einer niedrigen Glukosekonzentration (1 g/l) und mit Natriumpyruvat entwickelt, wird aber häufig mit höheren Glukosekonzentrationen sowie mit oder ohne Natriumpyruvat eingesetzt
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
- Verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (3.7 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
- Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVEC und Zellen der glatten Muskulatur sowie Zelllinien wie HeLa, 293, COS-7 und PC-12
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
HeLa, 293, Cos-7 und PC-12 | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Standard-Serumzugabe | |
Sterile-filtered | |
Keine HEPES | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
10 l | |
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
Primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVECs und glatte Muskelzellen | |
1 X | |
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) | |
Steril gefiltert | |
Hoher Glukosegehalt, GlutaMAX, Phenolrot, Natriumpyruvat | |
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Säugetierzellkultur | |
Gibco™, GlutaMAX™, SynerGy™ | |
Raumtemperatur |
Zu medizinischen Zwecken darf dieses Produkt gemäß Bundesgesetzgebung nur von einem Arzt oder auf dessen Anweisung erworben werden. Kunden, die Gibco DMEM in einem Herstellungsprozess verwenden und dafür bei der FDA eine Lizenz beantragt haben, können bei Life Technologies eine Vollmacht als Referenz für ihr Typ II Drug Master File erhalten. Für Ex-vivo-Humangewebe und die Verarbeitung von Zellkulturen.