Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA-Winkeladapter mit Gewinde und Überwurfmutter
Eine ausgezeichnete Wahl für den Anschluss starrer Schlauchsysteme und geeignet für höhere Drücke als Stecknippelanschlüsse.
Marke: Cole-Parmer™ 31320-17
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hervorragende chemische Beständigkeit, langlebige PFA-Zusammensetzung.
- Bei höherem Druck erhalten sie eine dichtere Versiegelung.
- Hält höheren Drücken stand als Schlauchtüllen.
- Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erzielen.
Spezifikation
Verbindungsstück mit NPT-Außengewinde und Überwurfmutter | |
PFA | |
1/4 x 3/8 Zoll | |
1/4 in. NPT(M) | |
Winkeladapter mit Gewinde und Überwurfmutter |
Autoklavierbar | |
3/8 Zoll | |
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) | |
Durchsichtig |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA-Winkeladapter mit Gewinde und Überwurfmutter > Schläuche 3/8 Zoll Außendurchmesser x 1/4 Zoll NPT(M)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur