Learn More
Invitrogen™ Pre-miR™ miRNA Precursor Molecules—Negative Control #2
Pre-miR™ miRNA-Vorläufer-Moleküle – Negativkontrolle Nr. 2
Marke:  Invitrogen™ AM17111
319.59 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10391225
  • 477.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Synthetisches miRNA-Mimic für die miRNA-Funktionsanalyse. 5 nmol wird mitgeliefert.
  • Optimiertes Design für eine korrekte Strangauslastung durch RISC
  • Gereinigt und bereit für die Transfektion
    Invitrogen™ Pre-miR™ miRNA-Vorläufer-Moleküle sind kleine, chemisch modifizierte, doppelsträngige RNA-Moleküle, die zur Nachahmung endogener reifer miRNAs entwickelt wurden. Dieses gebrauchsfertige miRNA Mimic kann mit ähnlichen Transfektions- oder Elektroporationsparametern wie bei siRNAs in Zellen eingesetzt werden. Das ermöglicht eine genaue Analyse der biologischen Wirkung von miRNA mithilfe von Funktionsexperimenten. Pre-miR™ Negativkontrolle Nr. 2 ist ein zufällige Sequenz von Pre-miR™ Molekülen und wurde bezüglich humaner Zelllinien getestet und validiert, um keine erkennbaren Auswirkungen auf bekannte miRNA-Funktionen zu haben. HINWEIS: Pre-miR™ miRNA-Vorläufer sind keine Haarnadelkonstrukte und sollten nicht mit Pre-miRNAs verwechselt werden.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Pre-miR™ miRNA wird zusammen mit nukleasefreiem Wasser für die Resuspension in einem einzelnen Röhrchen getrocknet geliefert und sollte bei –20 °C gelagert werden. Die Haltbarkeit ist für 1 Jahr garantiert, wenn es bei –20 °C getrocknet gelagert wird.
    Negativkontrolle
    Human, Maus, Ratte
    Unkonjugiert
    miRNA Mimic
    Raumtemperatur
    Rörchen
    miRNA Mimic
    miRNA-Analyse und Analyse nicht-codierender RNA
    Ambion™, Pre-miR™
    5 nmol
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation Zertifikate
    Name des Produkts
    Invitrogen™ Pre-miR™ miRNA Precursor Molecules—Negative Control #2 > 5 nmol
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.