Learn More
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA-Negativkontrolle für Med GC
Stealth RNAi™ siRNA-Negativkontrolle für Med GC
Marke:  Invitrogen™ 12935300
353.76 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
364.48 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10143902
  • 544.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Stealth™ RNAi siRNA Negative Control, Med GC ist eine der drei negativen Kontrollen bei Stealth™ siRNA-Experimenten. Diese Kontrollen sind eine großartige Möglichkeit, die Wirkung Ihres experimentellen Stealth™ RNAi-siRNA-Duplexes im Vergleich zum Hintergrund zu messen. Das Stealth™ RNAi siRNA-Negativkontrollkit enthält alle drei Kontrollen (niedriger, mittlerer und hoher GC-Gehalt – außer Sequenz Nr. 2 und Nr. 3), wovon jede auch einzeln erhältlich ist. Eigenschaften der Kontrollen:
  • Konzipiert mit 3 verschiedenen GC-Gehalten (niedrig, mittel, hoch) mit je 3 Sequenzen, damit Forscher den GC-Gehalt an ihre experimentelle Stealth™ RNAi siRNA anpassen können
  • Nicht homolog zu den Erbinformationen im Transkriptom des Wirbeltiers
  • Induziert nachweislich keine Stressreaktion
    Über Stealth™ RNAi siRNA-Negativkontrollen
    Die Stealth™ RNAi Negativkontroll-Duplexe eignen sich ideal für den Einsatz in RNA-Interferenz (RNAi)-Experimenten als Kontrolle für sequenzunabhängige Effekte nach der Stealth™ RNAi-Abgabe bei jeder Wirbeltier-Zelllinie. Jeder Stealth™ RNAi Negative Control Duplex ist zur Minimierung der Sequenzhomologie zu allen bekannten Wirbeltiertranskripten vorgesehen. Die Stealth™ RNAi Negative Control Duplexes unterscheiden sich von anderen Kontrollen in ihrem GC-Gehalt. Außerdem werden sie gebrauchsfertig geliefert. Falls gewünscht, ist 1x RNA-Hydrolysierungs-/Verdünnungspuffer zur Verdünnung der Stealth™ RNAi-Stammlösung enthalten.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Enthält ein Röhrchen mit 250 µl Stealth™ RNAi Negativkontroll-Duplex (20 µM) und ein Röhrchen mit 1 ml 1X RNA Annealing-/Verdünnungspuffer. Bei -20 °C lagern.
    siRNA
    Unkonjugiert
    siRNA
    Negativkontrolle
    RNAi, Transfektion
    Stealth RNAi™ siRNA
    250 μl
    Dokumentation
    One moment while we fetch your results.
    Name des Produkts
    Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA-Negativkontrolle für Med GC > 250 μl