Learn More
Heathrow Scientific™ Beutel zur Entsorgung biologischer Gefahrenstoffe
Für den privaten oder allgemeinen Laboreinsatz sind verschiedene Größen erhältlich, um allen Anforderungen gerecht zu werden
Marke:  Heathrow Scientific™ HS10044H
21.51 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16300676
  • 27.00 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Beutel für die Sammlung von biologischen Gefahrenstoffen
  • Warnzeichen und Vorsichtsmaßnahmen für biologische Gefahrenstoffe sind in Englisch, Spanisch und Französisch gedruckt
  • Enthält ein Indikatorpatch, das sich beim Autoklavieren verdunkelt
  • Autoklavierbar bis 121 °C (250 °F)
  • Einwegprodukt
  • Der HS10044H Beutelhalter ist NUR für die Verwendung mit HS10320 2 l Beutel vorgesehen
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
2 l
Wiederverwendbar
HS10320 Entsorgungsbeutel nur für biologische Gefahrenstoffe
Unsteril
Schrumpffolie
3,6 x 5 x 8,4 in.
9,1 cm
12,8 cm
21,3 cm
0,16 kg
0,5 gal.
Rot
Entsorgungsbeutel für Biogefahrenstoffe (8 x 12 in.)
HDPE-beschichteter Stahldraht
24/Packung
3,6 x 5 in.
3,6 in.
5 in.
8,4 in.
0,36 lb.
Beutelhalter
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    20
    Stunden
    11
    Minuten
    49
    Sekunden
    25
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heathrow Scientific™ Beutel zur Entsorgung biologischer Gefahrenstoffe > Halter für Beutel für biologische Gefahrenstoffe, ein Entsorgungsbeutel für biologische Gefahrenstoffe (2 l)