Learn More
Invitrogen™ PowerEase™ Touch Power Supply
Invitrogen PowerEase Touch power supplies are user-friendly and easy to use with a 4.3-inch backlit LCD touchscreen. The touchscreen and user interface design make setting up custom protocols or selecting one of the pre-programmed gel electrophoresis and transfer methods a breeze.
Marke:  Invitrogen™ PS0351
1278.40 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16812550
  • 1552.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Invitrogen PowerEase Touch power supplies are user-friendly and easy to use with a 4.3-inch backlit LCD touchscreen. The touchscreen and user interface design make setting up custom protocols or selecting one of the pre-programmed gel electrophoresis and transfer methods a breeze. PowerEase Touch power supplies offer four sets of output jacks that can be used simultaneously and three modes of operation: constant voltage, constant current, and constant power for flexibility of use and efficiency.
Das PowerEase Touch 350 W Netzteil bietet vier Sätze von Ausgangsbuchsen, die gleichzeitig verwendet werden können, und drei Modi: Konstantspannung, Konstantstrom und konstante Leistung für Flexibilität bei Verwendung und Effizienz. Hinweis: Für 115 V AC-Modelle (normalerweise in Nordamerika und Japan verwendet) siehe Kat.- Nr. PS0350.
Eigenschaften:
  • LCD-Touchscreen-Display und Anwenderoberfläche mit übersichtlichen Menüaufforderungen zur einfachen Verwendung mit der Hand oder dem Stylus
  • Fortschrittliches UI/UX-Design in Kombination mit 4,3-Zoll-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung für Anwenderfreundlichkeit und Komfort bei der Überwachung des Laufverlaufs
  • Maximale Ausgangsleistung von 300 V, 3 A (3000 mA) und 350 W
  • Ideal für Hochstromanwendungen wie DNA/RNA-Elektrophorese mit hohem Durchsatz, SDS-PAGE, native PAGE und Western Blotting
  • Vier Sätze von Ausgangsklemmen ermöglichen den Betrieb mehrerer Elektrophorese-Einheiten
  • Mit den aufklappbaren Füßen kann der Blickwinkel des Bildschirms geändert werden
  • Stabile Polyurethanfüße und stapelbares Gehäuse ermöglichen das Stapeln von Netzteilen
  • Zu den Betriebsmodi gehören Konstantspannung, Konstantstrom oder Konstantleistung
  • Vollständig programmierbare Stromversorgung für Programme mit konstanter Spannung, Strom oder Leistung
  • Sie können entweder eine benutzerdefinierte Methode programmieren (bis zu 100 benutzerdefinierte Methoden, 20 Schritte pro Methode, 999 Minuten pro Schritt) oder eine von mehreren vorprogrammierten Gelelektrophorese- und Transfermethoden auswählen
  • Vom Anwender einstellbare Geräteeinstellungen wie Lautstärke des Signaltons, Bildschirmhelligkeit und Dauer des Ruhemodus
  • Zu den automatischen Sicherheitsmerkmalen gehören die Erkennung von Leerlaufbelastung, Übertemperatur, Überspannung, Überstrom, Lastwechsel und Erdleckage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zum PowerEase Touch 350 W Netzteil gehört das Netzteil und eine Kurzanleitung.
Gelelektrophorese
PowerEase™
1 each
230 VAC
PowerEase Touch 350W
3 A
230 VAC
Raumtemperatur
350 W
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Invitrogen™ PowerEase™ Touch Power Supply > Touch 350-W-Netzteil (230 V AC)