Learn More
Invitrogen™ PowerEase™ Touch Power Supply
Invitrogen PowerEase Touch power supplies are user-friendly and easy to use with a 4.3-inch backlit LCD touchscreen. The touchscreen and user interface design make setting up custom protocols or selecting one of the pre-programmed gel electrophoresis and transfer methods a breeze.
934.00 CHF - 3190.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Das PowerEase Touch 120 W-Netzteil umfasst das Netzteil und eine Kurzanleitung.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gelelektrophorese
Produktlinie PowerEase™
Typ Power Supply
Menge 1 each
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Steckertyp Stromversorgung Max. Leistung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Steckertyp Stromversorgung Max. Leistung Preis Menge & Verfügbarkeit  
16630396
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PS0121
230 VAC 120 W
934.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16812550
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PS0351
230 VAC 350 W
1596.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17266316
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PS0601
Type G plug (UK socket), Type CEE 7/7 (EU) 230 VAC 600 W
3190.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Das PowerEase Touch 120 W-Netzteil umfasst das Netzteil und eine Kurzanleitung.
PowerEase™
1 each
Gelelektrophorese
Power Supply
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ PowerEase™ Touch Power Supply