Learn More
Sampling Systems™ Lanze für Pulver
Vielseitiger Probenehmer, der horizontal durch einen Sack oder vertikal verwendet werden kann, um Proben von Fässern, Bottichen, Supersäcken und mehr zu entnehmen. Sampling Systems™ Pulverlanze ist ein Probenehmer für Querschnittproben von kohäsiven Pulvern, mit dem große Probenvolumina entnommen werden können.
251.00 CHF - 703.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Lanze für Pulver
Material Edelstahl (316L)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Länge (metrisch) Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Kern Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Kern Preis Menge & Verfügbarkeit  
15809321
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
2250A-2000
2030 mm 360 mL 1600 mm
703.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15819321
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
2250A-600
630 mm 190 ml 500 mm
251.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15899311
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
2250A-1000
1030 mm 300 ml 900 mm
289.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Edelstahl 316L
  • Diskrete Proben auf mehreren Ebenen
Spezifikation
Spezifikation
Lanze für Pulver
Edelstahl (316L)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Lanze für Pulver