Learn More
Sampling Systems™ Lanze für Pulver
Vielseitiger Probenehmer, der horizontal durch einen Sack oder vertikal verwendet werden kann, um Proben von Fässern, Bottichen, Supersäcken und mehr zu entnehmen. Sampling Systems™ Pulverlanze ist ein Probenehmer für Querschnittproben von kohäsiven Pulvern, mit dem große Probenvolumina entnommen werden können.
Marke:  Sampling Systems™ 2250A-1000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15899311
  • 289.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-08-2025
Beschreibung
  • Hergestellt aus Edelstahl 316L
  • Diskrete Proben auf mehreren Ebenen
Spezifikation
Spezifikation
Lanze für Pulver
300 ml
900 mm
Edelstahl (316L)
1030 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sampling Systems™ Lanze für Pulver > LengthMetric: 1030 mm