Learn More
Sampling Systems™ Lanze für Pulver
Vielseitiger Probenehmer, der horizontal durch einen Sack oder vertikal verwendet werden kann, um Proben von Fässern, Bottichen, Supersäcken und mehr zu entnehmen. Sampling Systems™ Pulverlanze ist ein Probenehmer für Querschnittproben von kohäsiven Pulvern, mit dem große Probenvolumina entnommen werden können.
Marke:  Sampling Systems™ 2250A-600
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15819321
  • 251.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-08-2025
Beschreibung
  • Hergestellt aus Edelstahl 316L
  • Diskrete Proben auf mehreren Ebenen
Spezifikation
Spezifikation
Lanze für Pulver
190 ml
500 mm
Edelstahl (316L)
630 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Lanze für Pulver > LengthMetric: 630 mm