Learn More
Sampling Systems™ Lanze für Pulver
Vielseitiger Probenehmer, der horizontal durch einen Sack oder vertikal verwendet werden kann, um Proben von Fässern, Bottichen, Supersäcken und mehr zu entnehmen. Sampling Systems™ Pulverlanze ist ein Probenehmer für Querschnittproben von kohäsiven Pulvern, mit dem große Probenvolumina entnommen werden können.
Marke:  Sampling Systems™ 2250A-2000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15809321
  • 703.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2025
Beschreibung
  • Hergestellt aus Edelstahl 316L
  • Diskrete Proben auf mehreren Ebenen
Spezifikation
Spezifikation
Lanze für Pulver
360 mL
1600 mm
Edelstahl (316L)
2030 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Lanze für Pulver > LengthMetric: 2030 mm