Learn More
Kaliumtetracyanoplatinat(II)-Trihydrat, 99.9 % (Metallbasis), Pt 44.9 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11376048
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumtetracyanoplatinat(II)-Trihydrat, 99.9 % (Metallbasis), Pt 44.9 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376048
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11376048
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010536.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Potassium tetracyanoplatinate(II) trihydrate is used in the preparation other salts like Krogmann's salt, that are highly conducting, one dimensional materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14323-36-5
Summenformel C4H6K2N4O3Pt
Molekulargewicht (g/mol) 431.40
MDL-Nummer MFCD00011374
InChI-Schlüssel KBALGZKVNFJSRU-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name dipotassium tetracyanoplatinumbis(ylium) trihydrate
SMILES O.O.O.[K+].[K+].N#C[Pt++](C#N)(C#N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tetracyanoplatinate(II) trihydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel K2[Pt(CN)4]·3H2O
UN-Nummer UN1588
Merck Index 14,7685
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water
Formelmasse 431.42 (377.37 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 44.9% min.
Geruch Geruchsneutral
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN07L075 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog Number010536.06,010536.03
ChargennummerU16K035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2024 Catalog Number010536.06,010536.03
ChargennummerU06K070 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2024 Catalog Number010536.06,010536.03
ChargennummerS05K077 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2024 Catalog Number010536.06,010536.03
ChargennummerQ20J009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2023 Catalog Number010536.03
Name des Produkts
Kaliumtetracyanoplatinat(II)-Trihydrat, 99.9 % (Metallbasis), Pt 44.9 % min., Thermo Scientific Chemicals >