Learn More
Eisen(II)-sulfat Heptahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11472178
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Eisen(II)-sulfat Heptahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472178
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11472178
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15178.36
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7782-63-0 | FeH14O11S | 278.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat wird als Vorläufer verwendet, um andere Eisenverbindungen wie einen Rasenkonditionierer und ein Beizmittel für die Wollfärbung herzustellen. Es wird aktiv bei der Herstellung von Tinte verwendet, einschließlich Eisengallustinte. Als Reduktionsmittel ist es an der Reduktion von Chromat im Zement beteiligt. Es wird auch in industriellen Wasseraufbereitungsanlagen zur Entfernung von Phosphat verwendet. Es wird auch im Goldraffinierungsprozeß verwendet, um metallisches Gold zu fällen. Holzarbeiter verwenden wässrige Lösungen von eisenhaltigem Sulfat, um Ahornholz silbrig zu färben. Es findet Anwendung bei der Behandlung von Eisenchlorose, die durch Eisenmangel bei Pflanzen entsteht.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-63-0
Summenformel FeH14O11S
Molekulargewicht (g/mol) 278.01
MDL-Nummer MFCD00149719
InChI-Schlüssel SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(II) sulfate heptahydrate
Schmelzpunkt 64°C (in -6H2O)
Menge 500 g
Strukturformel FeSO4·7H2O
Merck Index 14,4057
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol.
IUPAC-Name Eisen(2+);sulfat;heptahydrat
Formelmasse 278.02 (151.91 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Dichte 1.897
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Eisen(II)sulfat(1:1)heptahydrat
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eisen(II)-sulfat Heptahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >