Learn More
Kaliumtetrachlorplatinat, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11396315
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumtetrachlorplatinat, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396315
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 11396315
Marke: Thermo Scientific Acros 437030050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-99-7
Summenformel Cl4H4K2Pt
Molekulargewicht (g/mol) 419.11
MDL-Nummer MFCD00011378
InChI-Schlüssel JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 61440
IUPAC-Name Dikalium; Tetrachlorplatin(2-)
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tetrachloroplatinate
Schmelzpunkt 250.0°C
Farbe braun oder orange bis rot
Physikalische Form Kristalle
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.99%
Strukturformel K2PtCl4
Merck Index 15,7801
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10g/L (20°C)
Formelmasse 415.1
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465746 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/08/2024 Catalog Number437030050,437030010
ChargennummerA0461052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2024 Catalog Number437030050,437030010
ChargennummerA0392902 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number437030050,437030010
ChargennummerA0401527 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number437030050,437030010
ChargennummerA0412903 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number437030050,437030010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium tetrachloroplatinate(II)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium tetrachloroplatinate(II)
Name des Produkts
Kaliumtetrachlorplatinat, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >