Learn More
Kalium-tert-Butoxid, rein, 1 M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 865-47-4 | C4H9KO | 112.21 g/mol
Marke: Thermo Scientific Acros 371220025
3026.83 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Potassium tert-butoxide | |
Farblos nach orange-gelb | |
2.5 L | |
(CH3)3COK | |
−19°C | |
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N | |
Kalium;2-Methylpropan-2-Olat | |
23665647 | |
Rein | |
AcroSeal™ Glasflasche | |
0.9020g/mL |
865-47-4, 109-99-9 | |
Lösung | |
C4H9KO | |
01,911; 02,336; 03,233; 04,399; 05,544; 06,477; 08,407; 09,380; 10,323; 11,432; 12,97; 14,264; 17,289 | |
potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok | |
CC(C)(C)[O-].[K+] | |
112.213 | |
112.21 | |
0.95 to 1.10M | |
0.902 |
Sicherheit und Handhabung
- Potassium tert-butoxide, 1M solution in tetrahydrofuran
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0458585 | Analysenzertifikat | 24/01/2024 | 371220010,371221000,371220025 |
A0448997 | Analysenzertifikat | 17/01/2024 | 371220010,371221000,371220025 |
A0453911 | Analysenzertifikat | 08/01/2024 | 371220010,371221000,371220025 |
A0394012 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 371220010,371221000,371220025 |
A0413860 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 371220010,371221000,371220025 |