Learn More
Kalium-tert-Butoxid, rein, 1 M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 865-47-4 | C4H9KO | 112.21 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Acros 371220010
1519.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10436583
  • 1565.00 CHF / 1 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458585 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2024 Catalog Number371220010,371221000,371220025
ChargennummerA0448997 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2024 Catalog Number371220010,371221000,371220025
ChargennummerA0453911 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 Catalog Number371220010,371221000,371220025
ChargennummerA0394012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number371220010,371221000,371220025
ChargennummerA0413860 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number371220010,371221000,371220025
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kalium-tert-Butoxid, rein, 1 M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals > 1 l; AcroSeal Glasflasche