Learn More
Kaliumsulfat, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11954241
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumsulfat, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11954241 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 kg, Kunststoffflasche, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11954241
Marke: Thermo Scientific Acros 193810010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7778-80-5 | K2O4S | 174.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-80-5
Summenformel K2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 174.25
MDL-Nummer MFCD00011388
InChI-Schlüssel OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium saltMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 1689.0°C
Chemischer Name oder Material Potassium sulfate
Schmelzpunkt 1067.0°C
Farbe Weiß
pH 5.5 to 8.5
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 kg
Strukturformel K2SO4
Merck Index 15,7793
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 110g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
IUPAC-Name Dikalium Sulfat
Formelmasse 174.25
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte Rein
Verlust bei Trocknung 1% max. (130°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number193810010,193810250,193810050
ChargennummerA0472629 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number193810010,193810250,193810050
ChargennummerA0468640 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number193810010,193810250,193810050
ChargennummerA0449847 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2023 Catalog Number193810010,193810250,193810050
ChargennummerA0418279 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number193810010,193810250,193810050
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    14
    Stunden
    18
    Minuten
    51
    Sekunden
    4
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumsulfat, rein, Thermo Scientific Chemicals >