Learn More
Kaliumphosphat, wasserfrei, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11378708
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumphosphat, wasserfrei, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378708
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 11378708
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041587.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-53-2
Summenformel K3O4P
Molekulargewicht (g/mol) 212.265
MDL-Nummer MFCD00036295
InChI-Schlüssel LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Synonym potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 62657
IUPAC-Name Trikalium; Phosphat
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium phosphate, anhydrous
Schmelzpunkt 1340°C
Physikalische Form granular
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 97%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 212.27
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.564 g/mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW27K055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2024 Catalog Number041587.A1,041587.30,041587.A7
ChargennummerM16K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2024 Catalog Number041587.A1,041587.30,041587.A7
ChargennummerC13Z026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number041587.A1,041587.30,041587.A7
Chargennummer10187079 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041587.A1,041587.30,041587.A7
ChargennummerI10S013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041587.A1,041587.30,041587.A7
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium phosphate, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phosphoric acid, tripotassium salt
Name des Produkts
Kaliumphosphat, wasserfrei, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >