Learn More
Kaliumphosphat, tribasisch, 97 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10573683
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumphosphat, tribasisch, 97 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10573683 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Kunststoffflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10573683
Marke: Thermo Scientific Acros 387685000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7778-53-2 | K3O4P | 212.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-53-2
Summenformel K3O4P
Molekulargewicht (g/mol) 212.27
MDL-Nummer MFCD00036295
InChI-Schlüssel LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Synonym potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321
PubChem CID 62657
IUPAC-Name Trikalium; Phosphat
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium phosphate, tribasic
Schmelzpunkt 1340.0°C
Namenshinweis Tribasic 97%, Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver, Granulate oder Stückchen
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel K3PO4
Merck Index 15,7781
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 508g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formelmasse 212.27
Reinheit (%) 97%
Güte Rein
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium phosphate tribasic
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumphosphat, tribasisch, 97 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >