Learn More
Kaliumphosphat, wasserfrei, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11398708
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumphosphat, wasserfrei, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398708
1 kg, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11398708
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041587.A1
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7778-53-2 | K3O4P | 212.265 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-53-2
Summenformel K3O4P
Molekulargewicht (g/mol) 212.265
MDL-Nummer MFCD00036295
InChI-Schlüssel LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Synonym potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321
PubChem CID 62657
IUPAC-Name Trikalium; Phosphat
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium phosphate, anhydrous
Schmelzpunkt 1340°C
Physikalische Form granular
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 97%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 212.27
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.564 g/mL
Name des Produkts
Kaliumphosphat, wasserfrei, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >