Learn More
Kaliumdihydrogenorthophosphat, reinst, SLR, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10479180
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumdihydrogenorthophosphat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10479180 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Artikelnummer. 10479180
Marke: Fisher Chemical P/4760/60
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Kaliumdihydrogenphosphat, hochrein, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-77-0
Summenformel H2KO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 253°C
Farbe Weiß
pH 4.5
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
IUPAC-Name Kalium; Dihydrogenphosphat
Formelmasse 136.09g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumdihydrogenorthophosphat, reinst, SLR, Fisher Chemical >