Learn More
Kaliumdihydrogenorthophosphat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10469180
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Kaliumdihydrogenphosphat, hochrein, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-77-0
Summenformel H2KO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 253°C
Farbe Weiß
pH 4.5
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
IUPAC-Name Kalium; Dihydrogenphosphat
Formelmasse 136.09g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter