Learn More
Kaliumchlorid, ACS, 99.0 bis 100.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Potassium chloride is used to replenish electrolytes and restore water electrolyte balance in treating hypokalemia. It is also used in buffers, fertilizers and explosives and finds useful in medicine, scientific applications, and food processing. It plays an important role for the extraction and solubilization of proteins. It acts as a fire extinguishing agent in portable and wheeled fire extinguishers. It may be used as a softener unit in household water, which is an alternative to sodium chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- In Pufferlösungen, Elektrodenzellen, der Fotografie, als Laborreagenz, in Düngemitteln, bei der Spektroskopie
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1500°C (sublimation) |
Chemischer Name oder Material | Potassium chloride |
Schmelzpunkt | 773°C |
Namenshinweis | For analysis ACS |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99.0 to 100.5% |
Merck Index | 14,7621 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,glycerol and alkalies; Slightly soluble in alcohol and insoluble in ether. |
IUPAC-Name | Kaliumchlorid |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P10L014 | Analysenzertifikat | 12/03/2025 | 011595.A1,011595.30,011595.A7 |
N27L029 | Analysenzertifikat | 03/03/2025 | 011595.A1,011595.30,011595.A7 |
N10L004 | Analysenzertifikat | 12/02/2025 | 011595.A1,011595.30,011595.A7 |
N10L006 | Analysenzertifikat | 12/02/2025 | 011595.A1,011595.30,011595.A7 |
M30L005 | Analysenzertifikat | 03/02/2025 | 011595.A1,011595.30,011595.A7 |