Learn More
Kaliumchlorid, 99%, (kristallin), MP Biomedicals Artikelnummer.: 11497192
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumchlorid, 99%, (kristallin), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11497192 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
Artikelnummer. 11497192
Marke: MP Biomedicals 0215194401
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumchlorid
CAS 7447-40-7
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99 %
Summenformel ClK
MDL-Nummer MFCD00011360
Synonym Kaliumchlorid, Kali-Muriat, Sylvin, Kaliumchlorid KCl, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
IUPAC-Name Kaliumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Formelmasse 74.55
Name des Produkts
Kaliumchlorid, 99%, (kristallin), MP Biomedicals >