Learn More
Kaliumchlorid, ACS, 99.0 bis 100.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11337337
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumchlorid, ACS, 99.0 bis 100.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337337
5 kg, 5 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11337337
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011595.A7
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
In Pufferlösungen, Elektrodenzellen, der Fotografie, als Laborreagenz, in Düngemitteln, bei der Spektroskopie
Potassium chloride is used to replenish electrolytes and restore water electrolyte balance in treating hypokalemia. It is also used in buffers, fertilizers and explosives and finds useful in medicine, scientific applications, and food processing. It plays an important role for the extraction and solubilization of proteins. It acts as a fire extinguishing agent in portable and wheeled fire extinguishers. It may be used as a softener unit in household water, which is an alternative to sodium chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • In Pufferlösungen, Elektrodenzellen, der Fotografie, als Laborreagenz, in Düngemitteln, bei der Spektroskopie
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 1500°C (sublimation)
Chemischer Name oder Material Potassium chloride
Schmelzpunkt 773°C
Namenshinweis For analysis ACS
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 100.5%
Merck Index 14,7621
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,glycerol and alkalies; Slightly soluble in alcohol and insoluble in ether.
IUPAC-Name Kalium; Chlorid
Formelmasse 74.55
Reinheit (%) 99.0 to 100.5%
Güte ACS
Brechungsindex 1.49
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.984 g/mL
Name des Produkts
Kaliumchlorid, ACS, 99.0 bis 100.5 %, Thermo Scientific Chemicals >