Learn More
Hanna Instruments™ TRUEBUNGSMESSGERAET FASTTRACK
Hochpräzises Tisch-Trübungsmessgerät, das die Anforderungen der ISO 7027-Methode für Trübungsmessungen erfüllt und übertrifft.
Marke: Hanna Instruments™ HI98713-02
Beschreibung
- Methode für turbidimetrische Messungen
- Für die Verwendung mit Trübungsmessgeräten, die Laborgenauigkeit bei Trübungsmessungen im Feldeinsatz bieten
- Hochpräzises Tisch-Trübungsmessgerät
- Das Messgerät wird komplett mit AMCO-AEPA-1 Trübungsstandards für Kalibrierung und Leistungsüberprüfung geliefert
- Erfüllt und übertrifft die Anforderungen der ISO 7027-Methode für turbidimetrische Messungen
Spezifikation
Tragbares Trübungsmessgerät | |
LED | |
Nach 15 Minuten Nichtgebrauch | |
± 2 % | |
1,5-V-Batterie |
Infrarot-LED | |
Zwei-, Drei- oder Vier-Punkt-Kalibrierung | |
Trübungsmessgeräte, die Laborgenauigkeit für Feldtrübungsmessungen bieten | |
1FTU. | |
ISO 7027 |