Learn More
Fisherbrand™ Schwimmfähige Mikroröhrchengestelle aus Polypropylen
Zur schwimmenden Aufbewahrung von Mikroröhrchen in einem Wasserbad oder zum Eintauchen in zerstoßenes Eis zum schnellen Kühlen. Fisherbrand™ Schwimmende Gestelle für Mikroröhrchen eignen sich für Arbeitsflächen, Wasserbäder oder Eisbehälter.
Marke: Fisherbrand™ HS2132A
42.92 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24163" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zwei Optionen durch abnehmbare Beine:
- Durch angebrachte Beine steht das Gestell aufrecht auf dem Tisch
- Bei abgenommenen Beinen können die Proben durch Herunterdrücken auf jedwede Oberfläche schnell herausgefahren werden.
- Abmessungen: 60 mm hoch mit Beinen
- Nicht zum Autoklavieren empfohlen
Spezifikation
Nicht empfohlen | |
16 1,5/2,0 ml-Mikroröhrchen | |
Polypropylen | |
102 mm | |
60 mm |
Weiß | |
Abnehmbare Beine | |
Quadratisch | |
102 mm |
Sonderangebote
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24163Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen