Learn More
Cytiva UNICORN™ start 1.1 Software auf DVD
Einfache Steuerung, Überwachung und Auswertung der Proteinaufreinigung. Cytiva UNICORN™ Start1.1 Software auf DVD ist die Steuerungssoftware für den ÄKTA-Start, mit intuitivem Design, einfachen Berichtsfunktionen, interaktiver Prozessüberwachung in Echtzeit und robuster Datenverwaltung.
Marke: Cytiva 29276964
Beschreibung
Die UNICORN Startsoftware umfasst vier verschiedene Module: Systemsteuerung, Methoden-Editor, Auswertung und Verwaltung, mit denen Sie Läufe entwerfen, das ÄKTA Start-Gerät bedienen und Ergebnisse bewerten und weitergeben können. Während ÄKTA Start als eigenständiges System funktionieren kann, maximiert die UNICORN Startsoftware die Leistung des Geräts.
- Einfache und flexible Methodenerstellung mit vordefinierten Vorlagen und Phasen (Schritte)
- Die intuitive grafische Benutzeroberfläche ermöglicht es dem Benutzer, viele Vorgänge mit nur einem Klick auszuführen
- Ermöglicht die Remote-Überwachung des Laufs in Echtzeit und eine intuitive Steuerung des Laufs
- Bewerten, vergleichen und teilen Sie Ergebnisse; erstellen und drucken Sie PDF-Berichte
- Robuster Datenbankspeicher mit einfachem Zugriff auf Daten, Datensicherheit und Datenintegrität
Spezifikation
Version 1.1 | |
Systemsteuerungssoftware | |
ÄKTA-Start | |
DVD, Aktivierungscode |