Learn More
Cytiva™ HiScreen™ Column with MabSelect™ VL Protein L Resin Artikelnummer.: 17887764
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1375.00 CHF
    1301.13 CHF / 4.70 Milliliter
    Sparen 73.87 CHF
    5% Rabatt
compliance-icons
Cytiva™ HiScreen™ Column with MabSelect™ VL Protein L Resin
Artikelnummer. 17887764 Alle ansehen Cytiva Produkte
1 Säule, 4.70 Milliliter
Click to view available options
Menge:
1 Säule
Packungsgröße:
4.70 Milliliter
Artikelnummer. 17887764
Marke: Cytiva™ 17542015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1375.00 CHF
    1301.13 CHF / 4.70 Milliliter
    Sparen 73.87 CHF
    5% Rabatt
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Diese HiScreen™ Säulen enthalten Protein L-Harz zur Affinitätserfassung von FABs-Antikörpern, bispezifischen und anderen Varianten, die eine Kappa-Leichtkette enthalten.
As the diversity of antibody variants increases, so does the need for chromatography resins that can capture and purify these variants. As an alternative to protein A, protein L resin can be used to capture antibody Fabs, bispecific antibodies, and other molecules containing kappa variants of the variable light (VL) chain. Protein L binds human kappa light chain subtypes 1, 3, and 4 and mouse kappa light chain subtype 1.
Redesigned protein L ligand MabSelect™ VL protein L resin showed a two-fold increase in binding capacity compared to Cytiva™ Capto™ L chromatography resin. This higher capacity provides productivity advantages in research and biomanufacturing.
  • A redesigned protein L ligand captures antibody Fabs, bispecifics, and other variants containing a kappa light chain with high binding capacity and improved alkaline stability
  • High dynamic binding capacity for efficient capture of target molecules
  • Stable when cleaned with 0.1 M NaOH, reducing risk for bioburden incidents
  • Provides good resolution for product-related impurities in the capture of bispecific antibodies
  • Convenient for method optimization and parameter screening enabled by the 10 cm bed height for efficient chromatography process development
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bindungsvermögen 70 mg Human-IgG/ml-Harz bei 6 Minuten Verweilzeit, 60 mg Human-IgG/ml-Harz bei 4 Minuten Aufenthaltszeit
Kapazität (metrisch) 4.7 mL
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.3 in.
Innendurchmesser (metrisch) 7.7 mm
Flussrate <300 cm/hr.
Max. Betriebsdruck 3 bar
Partikelgröße 60 μm
Produktlinie HiScreen™ MabSelect™
Menge 1 Säule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antikörper-Affinitätschromatographie
Ziel Antikörper
Typ Vorgepackte Säule
Format Chromatographiesäule
Säulenbetthöhe 100 mm
Säulentyp Affinity
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiScreen MabSelect VL
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva™ HiScreen™ Column with MabSelect™ VL Protein L Resin >