Learn More
Stirling Ultracold Tragbare/einsetzbare Ultratiefkühlgeräte
Der ULT25NEU ist eine tragbare ULT-Tiefkühllösung für die Lagerung von ULT-Proben beim Patienten. Dieses kleine, leichte und effiziente tragbare -86 °C Tiefkühlgerät eignet sich ideal für klinische Studien und die Abgabe biologischer Medikamente.
Marke: Stirling Ultracold ULT25NEU-EU
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Tragbarer, zuverlässiger, kontinuierlicher ULT-Betrieb
- Leichte, kleine Stellfläche – ideal für die Lagerung am Einsatzort in Labors und klinischen Einrichtungen
- Wiegt nur 21 kg - Es kann überall auf der Welt als Paket versendet werden
- Verfügbar mit SenseAnywhere drahtlose Temperaturüberwachung
- 100 % natürliche Kältemittel
- Kein Ausfall von Kompressoren, nur 2 bewegliche Teile
- Integriertes Universalnetzteil, damit der ULT25NEU an jede Wechselstrom- oder 12 V-Gleichstrom-Steckdose weltweit angeschlossen werden kann
- Der branchenweit größte Temperaturbereich: -86°°C bis -20°°C
- Fasst 18 2-Zoll-Boxen auf sehr kleiner Stellfläche
- Wartungsarmer Filter – Filter einfach reinigen für optimale Leistung
Spezifikation
Ultratiefkühlgerät | |
-20°bis -86 °C | |
Ja | |
±0,3 °C | |
20 Minuten bis -80 °C (leerer Schrank) | |
Pulverbeschichteter Stahl | |
CE, cTUVus | |
Bedienfeld mit LCD-Display, LED-Anzeigen und Tasten | |
Luftkühlung | |
Lagerung von allgemeinen (nicht brennbaren) Labormaterialien | |
1 Kabeldurchführung | |
Die typische Lebensdauer beträgt 5 bis 10 Jahre, je nach Anwendung/Verwendung | |
Manuell | |
Gleichförmigkeit -3 °C bei -80 °C, von oben nach unten | |
Bis zu 18 2-Zoll-Boxen | |
692,5 x 350 x 460 mm | |
Optionale SenseAnywhere drahtlose Temperaturüberwachung und -protokollierung | |
Digitaler Datenlogger optional | |
±10 °C | |
Maximale Leistung (Strom) 280 Watt (4 A bei 120 V Wechselstrom, 2 A bei 240 V Wechselstrom, 15 A bei 12 V Gleichstrom) | |
50/60 Hz | |
Natürliches Kältemittel | |
R-170 (Ethan) 10 – 12 g |
25 l | |
In 1-Grad-Schritten | |
Voreinstellungen für -86 (Standard), -40 und -20 | |
1 | |
Vakuum, Polyurethanschaum | |
Kunststoffformteil | |
Tischgerät, tragbar, ULT25NEU | |
Grün, Weiß | |
Mikroprozessorbasierte Steuerungen | |
Zwei Kunststoffbehälter | |
RTD PT100 Klasse A | |
Ein Jahr | |
Verschließbarer Deckel | |
FDA Klasse I Medizinisches Gerät | |
30 Minuten bis -60 °C (leerer Schrank) 70 Minuten bis -40 °C (leerer Schrank) | |
332 x 221 x 340 mm (13,1 x 8,7 x 13,4 in.) | |
Türschloss | |
Kann von -86 bis -20 °C eingestellt werden | |
Optionale SenseAnywhere drahtlose Temperaturüberwachung und -protokollierung | |
100/240 V | |
Einfach von 100 V bis 240 V/50 bis 60 Hz, optionales 12 V-Netzteil | |
1.800 2 ml-Röhrchen/18 2-Zoll-Boxen | |
2-Zoll-Boxen (18) |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 8
Videos
-
Stirling Ultracold - Bringing safe ultra low sample storage to the patient
20510_Energy_Efficiency_Cold_Storage.pdf
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Stirling Ultracold Tragbare/einsetzbare Ultratiefkühlgeräte > Außenabmessungen (L x B x H): 332 x 221 x 340 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur