Learn More
Fisherbrand™ Isotemp IUE Series Chest ULT Freezer
Fisherbrand IUE Series ultra-low temperature chest freezers, powered by H-drive, feature three sizes, maximizing storage capacity from 3,645 up to 21,600 2 mL vials. The IDE Series is a sustainable and reliable solution with ultimate sample security and operational savings for every lab.
Marke: Fisherbrand™ IUEC06386FV
Beschreibung
- Die H-Drive-Informationszentrale (HIC) kombiniert eine leicht ablesbare Temperatur mit benutzerfreundlichen, kapazitiven Touch-Tasten auf einem 2,12 in.-Display
- In drei Größen (85, 360 und 566 l) erhältlich, um einer Vielzahl von Lageransprüchen und Vorgaben des Stellflächenbedarfs gerecht zu werden
- Verbesserter Kundenkomfort durch neuen ergonomisch geformten Griff, kontrastreiches, gut ablesbares Display und praktischen zusätzlichen Arbeitsplatz
- Kompatibel mit den meisten Gestellsystemen, einschließlich einer kompletten Palette von Thermo Scientific™ Gestellen für Schachteln und Mikrotiterplatten sowie Thermo Scientific™ Matrix™ und Nunc™ CryoBank™ Röhrchen
- Sicherheitsfunktionen einschließlich Alarmeinstellungen und mit einem Schlüssel verriegelbare Tür
- Geringere HVAC-Kosten durch weniger Wärmeabgabe an die Umwelt
- Natürliche Kältemittel und Polyurethanschaum mit FKW-freiem Treibmittel mit einem GWP-Wert von Null, wodurch die Baureihe den SNAP-Anforderungen der US-Umweltschutzbehörde, der F-Gas-Verordnung der Europäischen Union und anderen Nachhaltigkeitsnormen entspricht
Spezifikation
ULT-Tiefkühltruhe | |
–50 bis –86 °C | |
1 | |
Polyurethanschaum | |
Lackierter Stahl | |
Truhe, IUEC06386FV | |
4 | |
Capacitive Touch UI | |
One Port Hole | |
Manuell | |
Alarm, Schreiber | |
Optional | |
Standardbetrieb | |
CO2 oder LN2 optional | |
SmartView-kompatibel | |
EU | |
50/60 Hz | |
4.9 kW-hr/day | |
R290/R170+R290 Mix |
85 L | |
Horizontal, massiv | |
Kaltgewalzter Stahl | |
Stainless Steel | |
UL, CE, UL, CE | |
HIC-Touchtaste | |
Luftkühlung | |
Optional LN2 Backup, CO2 Backup, Chart Recorder, Optionale LN2-Notversorgung, CO2-Notversorgung, Diagrammschreiber | |
3 Jahre (Teile- und Arbeitskosten), 5 Jahre nur auf Kompressorteile | |
Einzelner Handlift | |
Türschloss | |
RS485, 4 bis 20 mA, Trockenkontakte, USB | |
Single ID | |
Optional | |
5,6 A | |
230 V | |
Einzeln | |
H-drive | |
63 Standard 61 cm (2 ft.) Boxes |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31