Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
Marke: METTLER TOLEDO™ 30207877
1305.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Gerät, LabX direct pH, USB-Kabel, Elektrodenklemme, InLab Expert Pro-ISM-IP67, Pufferbeutel (für pH 4.01, 7.00,9.21 und 10.00), Flaschen für die Kalibrierung, uGo™ Transportkoffer, Basiszubehör, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Prüfbericht, Konformitätserklärung und Batterien
Beschreibung
- Staubdicht
- Wasserfest
- Schutzart IP67
- pH-, Redox/ORP-, Leitfähigkeits-, gelöste Sauerstoff- und ISE-Messfähigkeit (modellabhängig)
- Kompatibel mit vielen Elektroden der Schutzart IP67 für jede Anwendung
- Kompatibel mit unseren ISM-Elektroden, die Kalibrierdaten erfassen und speichern können, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
- Datenspeicher verfügbar; Kapazität modellabhängig
- Daten in einen Drucker oder eine Excel-Datei exportieren
- EasyDirect-Software zur Datenübertragung verfügbar (modellabhängig)
- Gummiholster für einhändige Messungen verfügbar
- uGo Trage- und Schutztaschen im Lieferumfang ausgewählter Kits enthalten (vollständige Liste siehe unten); verfügbar für alle tragbaren Messgeräte
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
Spezifikation
±0.5% | |
±0,002 | |
4x AA- oder 1,3 V-NiMH-Akkus | |
ISO 9001, ISO 14001 | |
2000 (GLP-konform) | |
LCD | |
pH, Ion | |
-2 bis 20 | |
-5° bis +130 °C (ATC), -30° bis +130 °C (MTC) | |
InLab Expert Go-ISM pH-/Temperaturelektrode; uGo Trage-/Schutztasche | |
Einkanal; pH, Ion, ORP | |
0,1, 1 | |
0,1 °C | |
290 g |
±0,1 | |
200 bis 250 h | |
5 | |
Micro-USB (USB-Gerät) | |
1 | |
IP 67 | |
-2.000 bis 2.000 mV | |
0,001/0,01/0,1 | |
Große Bandbreite an Proben, auch geeignet für Emulsionen und Suspensionen, ideal für Messungen unterwegs. | |
BNC (1012 Ohm)/RCA (Klinke)/2 mm-Bananenstecker | |
Seven2Go Pro S8 pH/ mV- und Ionen-Messgerät: Feldforschungskit | |
± 0.2 °C wenn T: 0° bis 105 °C; ± 0.5 °C wenn T< 0 °C oder T> 105 °C | |
222 x 70 x 35 mm |