Learn More
OHAUS™ Tragbare Waage – Serie CR
Hochwertige tragbare elektronische Waagen für das tägliche Wiegen.
Marke: OHAUS™ 30428214
44.50 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Das intuitive Design mit zwei Tasten erleichtert die Bedienung.
- Die schlanke, platzsparende Form ermöglicht eine stapelbare Aufbewahrung.
- Die vergrößerte Wägeplattform kann große Proben und eine Vielzahl von Objekten angemessen verarbeiten.
Spezifikation
Stabilitätsanzeige, mechanischer und softwaremäßiger Über- und Unterlastschutz, automatische Abschaltung | |
LCD | |
Wägen | |
2.000 s | |
23,500 x 17,000 x 5,500 cm | |
205,00 mm | |
5,000 in. | |
125,000 mm | |
41,000 mm | |
5,200 in. | |
132,000 mm | |
0,400 kg |
620.00 g | |
0,1000 g | |
CR621 | |
Gramm, Pfund, Unze, Feinunze, & Pennyweight | |
8,10 in. | |
5,50 in. | |
140,00 mm | |
1,60 in. | |
8,10 in. | |
205,00 mm | |
0,900 lb. | |
3 AA-Batterien (mitgeliefert) oder AC-Adapter (nicht mitgeliefert) |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen