Learn More
OHAUS™ Tragbare Waage – Serie CR
Hochwertige tragbare elektronische Waagen für das tägliche Wiegen.
51.25 CHF - 65.90 CHF
Spezifikation
Beschreibung Stabilitätsanzeige, mechanischer und softwaremäßiger Über- und Unterlastschutz, automatische Abschaltung
Displaytyp LCD
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wägen
Stabilisierungszeit 2.000 s
Abmessungen (L x B x H) 23,500 x 17,000 x 5,500 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
16615164
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
OHAUS™
30428213
CR221
57.35 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16625164
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
OHAUS™
30428214
CR621
62.25 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16635164
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
OHAUS™
30428215
CR2200
51.25 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16606772
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
OHAUS™
30428216
CR5200
65.90 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
  • Das intuitive Design mit zwei Tasten erleichtert die Bedienung.
  • Die schlanke, platzsparende Form ermöglicht eine stapelbare Aufbewahrung.
  • Die vergrößerte Wägeplattform kann große Proben und eine Vielzahl von Objekten angemessen verarbeiten.
Spezifikation
Spezifikation
Stabilitätsanzeige, mechanischer und softwaremäßiger Über- und Unterlastschutz, automatische Abschaltung
Wägen
23,500 x 17,000 x 5,500 cm
205,00 mm
5,000 in.
125,000 mm
41,000 mm
5,200 in.
132,000 mm
0,400 kg
LCD
2.000 s
8,10 in.
5,50 in.
140,00 mm
1,60 in.
8,10 in.
205,00 mm
0,900 lb.
3 AA-Batterien (mitgeliefert) oder AC-Adapter (nicht mitgeliefert)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Tragbare Waage – Serie CR