Learn More
OHAUS™ Elektronische Waage – Serie NVT
Tragbare Mehrzweckwaagen für das tägliche Wiegen
Marke:  OHAUS™ 30456386
230.52 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24377" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16690304
  • 246.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Navigator bietet wichtige Wägeanwendungen zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
  • Die fortschrittliche Wägetechnologie bietet eine Stabilisierung von einer Sekunde für schnelle und genaue Wägeergebnisse und verbessert so die Bedienereffizienz, Produktivität und den Durchsatz.
  • Ein Überladungsschutzsystem, das Lasten bis zum Vierfachen der Nenntraglast aushält, schützt die Waage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Elektronische Waage – Serie NVT > Modell: NV621