Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Clavies™ Halter für Beutel für biologische Gefahrstoffe
Beutel offen und einsatzbereit halten
Marke: Bel-Art™ F13192-0001
Beschreibung
- Kostengünstiger leichter Drahtrahmen aus Edelstahl
- Sehr gut sichtbare orangefarbene Bodenschale aus Polypropylen zur leichten Identifizierung als Sicherheitsbehälter für biogefährdende Stoffe
- Das Tablett dient als Auffangbehälter im Fall eines Produktaustritts aus dem Beutel
- Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F) und spülmaschinengeeignet
- Montage ist einfach und dauerhaft
- Mittlere und große Modelle können für noch bessere Hygiene mit einer autoklavierbaren Abdeckung aus Polypropylen (Hersteller-. Nr. F13192-0102) verwendet werden, um die Hygiene zu verbessern
Spezifikation
Ständer für Beutel mit biologischen Gefahrenstoffen | |
Silber, Orange | |
Für den sicheren Halt eines Beutels und seines Inhalts | |
Edelstahldrahtrahmen und orangefarbene Unterseite aus Polypropylen, Plastikdrahtverankerungen | |
Steril | |
S | |
61 cm | |
47 cm |
Autoklavierbar | |
Reusable | |
01-826A, 01-826-5, 01-827B, 01-814-1, 01-815A kleiner 30 x 61 cm Clavies™ Biogefahrenbeutel | |
Edelstahl | |
Arbeitsfläche | |
24 in. | |
18,5 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Clavies™ Halter für Beutel für biologische Gefahrstoffe > Größe: Klein
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur