Learn More
Haldenwanger™ Abdampfschalen aus Porzellan
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Verdampfungsschalen aus Porzellan zeichnen sich durch eine glatte Innenoberfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
8.27 CHF - 320.00 CHF
Spezifikation
Material Porzellan
Typ Abdampfschale
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 13
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10606631
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
L 109/4/0
20 mL 50 mm
9.50 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10761852
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
109/5/0
10 mL 40 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10167630
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
L 109/10
3400 mL 310 mm
317.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10675881
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
L 888/10
2500 mL 300 mm
320.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10628191
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
109/7B
1000 mL 200 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10628351
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
L 109/9
2200 mL 250 mm
167.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10117730
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
L 888/0
20 mL 63 mm
15.50 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10464151
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
L 888/00
10 mL 50 mm
15.20 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10454151
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
L 888/000
8 mL 40 mm
13.70 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10404541
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
L 888/6
270 mL 125 mm
30.85 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10138110
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
L 888/8
1100 mL 200 mm
118.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10209440
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
888/9
1750 mL 240 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12095043
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
L 888/6A
450 mL 160 mm
53.80 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
  • Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
  • Mit Tülle für einfaches Ausgießen
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
Porzellan
Abdampfschale
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Abdampfschalen aus Porzellan