Learn More
Haldenwanger™ Abdampfschalen aus Porzellan
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Verdampfungsschalen aus Porzellan zeichnen sich durch eine glatte Innenoberfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
Marke: Haldenwanger™ L 888/6
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
- Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
- Mit Tülle für einfaches Ausgießen
- Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Flach | |
Porzellan | |
Abdampfschale | |
Ausguss | |
27 mm |
270 mL | |
Rund | |
Labore | |
Glatt | |
125 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Abdampfschalen aus Porzellan > Kapazität: 270 ml; Durchmesser: 125 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur