Learn More
Haldenwanger™ Abdampfschalen aus Porzellan
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Verdampfungsschalen aus Porzellan zeichnen sich durch eine glatte Innenoberfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
Marke:  Haldenwanger™ 888/00
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10464151
  • 15.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
  • Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
  • Mit Tülle für einfaches Ausgießen
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Porzellan
Abdampfschale
Glatt
50 mm
10 mL
Rund
Labore
11 mm