Learn More
Haldenwanger™ Abdampfschalen aus Porzellan
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Verdampfungsschalen aus Porzellan zeichnen sich durch eine glatte Innenoberfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
Brand:  Haldenwanger™ 888/8
 View more versions of this product
Product Code. 10138110
  • 118.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
  • Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
  • Mit Tülle für einfaches Ausgießen
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Specifications
Specifications
Flach
Porzellan
Abdampfschale
Ausguss
55 mm
1100 mL
Rund
Labore
Glatt
200 mm