Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Abdampfschalen
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Porzellanschalen zeichnen sich durch eine glatte Innenoberfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
17.25 CHF - 73.40 CHF
Spezifikation
Material Porzellan
Form Rund
Typ Abdampfschale
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10588922
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
109/3
190 mL 42 mm
22.58 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10678181
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
L 109/4
220 mL 45 mm
31.50 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12025033
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
L 109/1
110 mL 36 mm
17.25 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10483571
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
L 109/6
320 mL 64 mm
50.55 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12390709
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
130/7
350 mL 65 mm
57.98 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12380689
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
L 131/2
30 mL 24 mm
17.55 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10220372
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
L 131/4
100 mL 36 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12310699
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
L 131/5
140 mL 40 mm
73.40 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12320699
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
131/6
250 mL 50 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12330699
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
131/7
350 mL 52 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Flaches Porzellanbecken mit rundem Boden
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
  • Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
  • Mit Tülle für einfaches Ausgießen
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
Porzellan
Rund
Abdampfschale
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Porzellan-Abdampfschalen