Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Abdampfschalen
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Porzellanschalen zeichnen sich durch eine glatte Innenoberfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
Marke:  Haldenwanger™ L 109/6
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10483571
  • 50.55 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Flaches Porzellanbecken mit rundem Boden
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
  • Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
  • Mit Tülle für einfaches Ausgießen
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
Rund
Porzellan
Abdampfschale
Ausguss
64 mm
320 mL
Rund
Labore
Glatt
160 mm