Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Abdampfschalen
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Porzellanschalen zeichnen sich durch eine glatte Innenoberfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
Marke:  Haldenwanger™ 130/7
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12390709
  • 57.98 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Flaches Porzellanbecken mit rundem Boden
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
  • Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
  • Mit Tülle für einfaches Ausgießen
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
350 mL
Rund
65 mm
Porzellan
Abdampfschale
125 mm