Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Abdampfschalen
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Porzellanschalen zeichnen sich durch eine glatte Innenoberfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
Marke: Haldenwanger™ L 109/1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Flaches Porzellanbecken mit rundem Boden
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
- Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
- Mit Tülle für einfaches Ausgießen
- Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Rund | |
Porzellan | |
Abdampfschale | |
Ausguss | |
36 mm |
110 mL | |
Rund | |
Labore | |
Glatt | |
85 mm |