Learn More
Greiner Bio-One Petrischalen aus Polystyrol
Die Konstruktion aus hochtransparentem Polystyrol ermöglicht dank der guten Hitzebeständigkeit auch den Einsatz mit heißem Agar. Greiner BioOne™ Petrischalen aus Polystyrol sind in verschiedenen Formaten und Größen lieferbar und werden so verschiedenen Ansprüchen in der Forschung gerecht.
64.87 CHF - 272.34 CHF
Produktcode | Marke | Dimensions (Dia. x H) | Sterilität | Lüftung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (Dia. x H) | Sterilität | Lüftung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10470613
|
Greiner Bio-One
632180 |
94 x 16 mm | Unsteril | Nr. | 480/Packung |
77.81 CHF
480 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10639021
|
Greiner Bio-One
663102 |
90 x 15 mm | Unsteril | Ja | 420/Packung | N/A | ||||||
10083251
![]() |
Greiner Bio-One
664102 |
100 x 20 mm | Unsteril | Ja | 360/Packung |
123.09 CHF
360 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10548071
|
Greiner Bio-One
688102 |
120 x 17 mm | Unsteril | Ja | 240/Packung |
210.27 CHF
240 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10048770
![]() |
Greiner Bio-One
627102 |
35 x 10 mm | Unsteril | Ja | 740/Packung |
156.26 CHF
740 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11779442
|
Greiner Bio-One
628103 |
60 x 15 mm | Unsteril | Ja | 560/Packung | N/A | ||||||
10340111
|
Greiner Bio-One
639102 |
145 x 20 mm | Unsteril | Ja | 120/Packung |
97.67 CHF
120 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10398981
|
Greiner Bio-One
637102 |
94 x 15 mm | Unsteril | Ja | 480/Packung | N/A | ||||||
10364451
|
Greiner Bio-One
633180 |
94 x 16 mm | Unsteril | Ja | 480/Packung |
152.00 CHF
480 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10669781
|
Greiner Bio-One
633185 |
94 x 15 mm | Unsteril | Ja | 480/Packung | N/A | ||||||
11759452
|
Greiner Bio-One
633179 |
94 x 15 mm | Steril | Ja | 480/Packung | N/A | ||||||
10707801
|
Greiner Bio-One
628102 |
60 x 15 mm | Unsteril | Ja | 600/Packung |
114.44 CHF
600 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11739452
|
Greiner Bio-One
637161 |
94 x 15 mm | Steril | Ja | 480 Pack | N/A | ||||||
10787112
|
Greiner Bio-One
633161 |
94 x 16 mm | Steril | Ja | 480 Pack | N/A | ||||||
10742312
|
Greiner Bio-One
633181 |
94 x 16 mm | Steril | Ja | 480/Packung |
64.87 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10668631
|
Greiner Bio-One
635102 |
94 x 15 mm | Unsteril | Ja | 480/Packung |
134.04 CHF
480 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11719452
|
Greiner Bio-One
688161 |
120 x 17 mm | Steril | Nr. | 240/Packung |
272.34 CHF
240 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11729452
![]() |
Greiner Bio-One
664161 |
100 x 20 mm | Steril | Ja | 360/Packung | N/A | ||||||
Beschreibung
- Wärmebeständig bis 60 °C
- Lieferbar als belüftete und nicht belüftete Ausführung
- Auswahl zwischen rundem Standarddesign, Schale mit rechteckigem Profil, Spezialmodellen und Kontaktschalen-/OneWell Plate™ Modellen
- Leicht stapelbar
- Kristallpolystyrol für eine optimale mikroskopische Analyse
Spezifikation
Einwegprodukt | |
Polystyrol |